Ethyl 6-bromo-1,2-benzothiazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303160-1G OR303160-250MG OR303160-100MG
APOSOR303160-1GEA 836 EUR
APOSOR303160-1G APOSOR303160-250MG APOSOR303160-100MG
Ethyl 6-bromo-1,2-benzothiazole-3-carboxylate
Ethyl 6-bromo-1,2-benzothiazole-3-carboxylate
Formula: C₁₀H₈BrNO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11559044
Núm. CAS: 858671-74-6