4-(Naphthalen-2-yl)butanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Naphthalenebutyricacid
OR303161-1G OR303161-500MG
APOSOR303161-1GEA 538 EUR
APOSOR303161-1G APOSOR303161-500MG
4-(Naphthalen-2-yl)butanoic acid
4-(Naphthalen-2-yl)butanoic acid
Formula: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00114681
Núm. CAS: 782-28-5