4-(Benzyloxy)-3-methylbenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR303163-1G OR303163-500MG
APOSOR303163-1GEA 538 EUR
APOSOR303163-1G APOSOR303163-500MG
4-(Benzyloxy)-3-methylbenzaldehyde
4-(Benzyloxy)-3-methylbenzaldehyde
Formula: C₁₅H₁₄O₂
MW: 226,27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025073
Núm. CAS: 158771-31-4