tert-Butyl 4-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303164-1G
OR303164-500MG
APOSOR303164-1GEA
894
EUR
APOSOR303164-1G
APOSOR303164-500MG
tert-Butyl 4-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[(6-chloropyrimidin-4-yl)amino]piperidine-1-carboxylate
Formula:
C₁₄H₂₁ClN₄O₂ MW: 312,795 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09607841 Núm. CAS: 939986-76-2 |