2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303165-1G OR303165-500MG OR303165-5G
APOSOR303165-1GEA 180 EUR
APOSOR303165-1G APOSOR303165-500MG APOSOR303165-5G
2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
2-(4-Iodopyridin-2-yl)-2-methylpropanenitrile
Formula: C₉H₉IN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22575061
Núm. CAS: 1217486-73-1