5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303166-1G OR303166-500MG
APOSOR303166-1GEA 671 EUR
APOSOR303166-1G APOSOR303166-500MG
5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid 97%
5-Methoxy-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₈O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD19440790
Núm. CAS: 123392-43-8