2-Bromo-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)-1,3-thiazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR303169-1G OR303169-500MG
APOSOR303169-1GEA 464 EUR
APOSOR303169-1G APOSOR303169-500MG
2-Bromo-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)-1,3-thiazole 97%
2-Bromo-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)-1,3-thiazole
Formula: C₈H₉BrN₂OS
MW: 261,139 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20259835
Núm. CAS: 877675-06-4