Methyl (3E)-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl trans-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
OR303172-1G OR303172-500MG
APOSOR303172-1GEA 180 EUR
APOSOR303172-1G APOSOR303172-500MG
Methyl (3E)-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Methyl (3E)-4-(3-bromophenyl)-2-oxobut-3-enoate
Formula: C₁₁H₉BrO₃
MW: 269,091 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20526360
Núm. CAS: 104094-31-7