2-(2-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Proveedor: Apollo Scientific
OR303175-1G OR303175-500MG
APOSOR303175-1GEA 538 EUR
APOSOR303175-1G APOSOR303175-500MG
2-(2-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
2-(2-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepin-3-yl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione
Formula: C₁₈H₁₄N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22689172
Núm. CAS: 105260-10-4