4-Bromo-7-methoxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303176-1G OR303176-500MG
APOSOR303176-1GEA 671 EUR
APOSOR303176-1G APOSOR303176-500MG
4-Bromo-7-methoxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
4-Bromo-7-methoxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
Formula: C₁₁H₁₃BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22414513
Núm. CAS: 185406-76-2