3-Chloro-7-methoxyquinoline
Proveedor: Apollo Scientific
OR303177-1G OR303177-500MG
APOSOR303177-1GEA 538 EUR
APOSOR303177-1G APOSOR303177-500MG
3-Chloro-7-methoxyquinoline
3-Chloro-7-methoxyquinoline
Formula: C₁₀H₈ClNO
MW: 193,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13688991
Núm. CAS: 858279-19-3