8-Hydroxy-1H,2H,3H,4H-cyclopenta[c]chromen-4-one

Proveedor: Apollo Scientific

OR303182-1G OR303182-500MG
APOSOR303182-1GEA 180 EUR
APOSOR303182-1G APOSOR303182-500MG
8-Hydroxy-1H,2H,3H,4H-cyclopenta[c]chromen-4-one
8-Hydroxy-1H,2H,3H,4H-cyclopenta[c]chromen-4-one
Formula: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,206 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08691761
Núm. CAS: 131526-88-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR