Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303184-1G OR303184-500MG OR303184-5G
APOSOR303184-1GEA 180 EUR
APOSOR303184-1G APOSOR303184-500MG APOSOR303184-5G
Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Dimethyl (morpholin-4-yl)phosphonate
Formula: C₆H₁₄NO₄P
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00514647
Núm. CAS: 597-25-1