tert-Butyl N-(2-methylphenyl)carbamate
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: tert-Butyl o-tolylcarbamate
OR303188-1G OR303188-500MG OR303188-5G
APOSOR303188-1GEA 538 EUR
APOSOR303188-1G APOSOR303188-500MG APOSOR303188-5G
tert-Butyl N-(2-methylphenyl)carbamate
tert-Butyl N-(2-methylphenyl)carbamate
Formula: C₁₂H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09031443
Núm. CAS: 74965-31-4