Ethyl [(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR30319-1G OR30319-250MG
APOSOR30319-1GEA 415 EUR
APOSOR30319-1G APOSOR30319-250MG
Ethyl [(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]acetate
Ethyl [(5-amino-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]acetate
Formula: C₆H₉N₃O₂S₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173723
Núm. CAS: 32418-24-9