4-Nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide

Proveedor: Apollo Scientific

OR303190-1G OR303190-500MG
APOSOR303190-1GEA 671 EUR
APOSOR303190-1G APOSOR303190-500MG
4-Nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
4-Nitro-3-propyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Formula: C₇H₁₀N₄O₃
MW: 198,179 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22689177
Núm. CAS: 139756-08-4

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR