Allylamine, N-FMOC protected
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303191-1G OR303191-500MG
APOSOR303191-1GEA 671 EUR
APOSOR303191-1G APOSOR303191-500MG
Allylamine, N-FMOC protected
Allylamine, N-FMOC protected
Formula: C₁₈H₁₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14635842
Núm. CAS: 856438-23-8