Methyl 6-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(Methoxycarbonyl)-6-nitro-1-benzothiophene, Methyl 6-nitro-1-benzothiophene-2-carboxylate
OR303196-1G
OR303196-5G
APOSOR303196-1GEA
0
EUR
APOSOR303196-1G
APOSOR303196-5G
Methyl 6-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Methyl 6-nitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
Formula:
C₁₀H₇NO₄S MW: 237,232 g/mol Pto. de fusión: 206…208 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11040671 Núm. CAS: 34084-88-3 |