1,3-Diethyl 2-(3,6-dichloro-5-nitropyridin-2-yl)propanedioate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303205-1G OR303205-500MG
APOSOR303205-1GEA 538 EUR
APOSOR303205-1G APOSOR303205-500MG
1,3-Diethyl 2-(3,6-dichloro-5-nitropyridin-2-yl)propanedioate
1,3-Diethyl 2-(3,6-dichloro-5-nitropyridin-2-yl)propanedioate
Formula: C₁₂H₁₂Cl₂N₂O₆
MW: 351,139 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23136038
Núm. CAS: 136888-77-2