4-Cyano-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Carboxy-4-cyano-1H-pyrrole, 5-Carboxy-1H-pyrrole-3-carbonitrile
OR303210-1G OR303210-500MG
APOSOR303210-1GEA 336 EUR
APOSOR303210-1G APOSOR303210-500MG
4-Cyano-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 97+%
4-Cyano-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₄N₂O₂
MW: 136,108 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09991904
Núm. CAS: 80242-24-6