20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303212-1G OR303212-5G
APOSOR303212-1GEA 26.1 EUR
APOSOR303212-1G APOSOR303212-5G
20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
20-(tert-Butoxy)-20-oxoicosanoic acid
Formula: C₂₄H₄₆O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23136041
Núm. CAS: 683239-16-9