6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303217-1G OR303217-500MG
APOSOR303217-1GEA 538 EUR
APOSOR303217-1G APOSOR303217-500MG
6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
6-Amino-8-bromo-1,7-naphthyridine
Formula: C₈H₆BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09702034
Núm. CAS: 5912-35-6