6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR303220-1G
OR303220-5G
APOSOR303220-1GEA
59.6
EUR
APOSOR303220-1G
APOSOR303220-5G
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Formula:
C₉H₈ClNO Pto. de fusión: 161…163 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09833202 Núm. CAS: 19358-40-8 |