6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
OR303221-1G OR303221-500MG
APOSOR303221-1GEA 538 EUR
APOSOR303221-1G APOSOR303221-500MG
6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-7-methoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Formula: C₁₁H₁₂BrNO₂
MW: 270,122 g/mol
Pto. de fusión: 134…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23697495
Núm. CAS: 1392223-83-4