5-tert-Butyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
OR303222-1G OR303222-500MG
APOSOR303222-1GEA 538 EUR
APOSOR303222-1G APOSOR303222-500MG
5-tert-Butyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
5-tert-Butyl-1,3-oxazole-4-carbohydrazide
Formula: C₈H₁₃N₃O₂
Pto. de fusión: 122…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23697496
Núm. CAS: 1426904-72-4