2-Hydroxy-3-(prop-2-en-1-yl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR303230-1G OR303230-500MG
APOSOR303230-1GEA 671 EUR
APOSOR303230-1G APOSOR303230-500MG
2-Hydroxy-3-(prop-2-en-1-yl)benzoic acid
2-Hydroxy-3-(prop-2-en-1-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04110413
Núm. CAS: 42729-96-4