6-Amino-3H,4H-pyrido[2,3-b]pyrazin-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR303233-1G OR303233-500MG
APOSOR303233-1GEA 671 EUR
APOSOR303233-1G APOSOR303233-500MG
6-Amino-3H,4H-pyrido[2,3-b]pyrazin-3-one
6-Amino-3H,4H-pyrido[2,3-b]pyrazin-3-one
Formula: C₇H₆N₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20697305
Núm. CAS: 874493-61-5