6-Amino-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Amino-5-bromopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR303234-1G OR303234-500MG
APOSOR303234-1GEA 567 EUR
APOSOR303234-1G APOSOR303234-500MG
6-Amino-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
6-Amino-5-bromo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
Formula: C₄H₄BrN₃O₂
MW: 205,997 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00830386
Núm. CAS: 6312-73-8