4,6-Dichloro-N-methoxy-N-methylpyrimidine-5-carboxamide
Proveedor: Apollo Scientific
OR303235-1G OR303235-500MG
APOSOR303235-1GEA 671 EUR
APOSOR303235-1G APOSOR303235-500MG
4,6-Dichloro-N-methoxy-N-methylpyrimidine-5-carboxamide
4,6-Dichloro-N-methoxy-N-methylpyrimidine-5-carboxamide
Formula: C₇H₇Cl₂N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23697509
Núm. CAS: 1426904-70-2