2-Oxo-5-(pyridin-4-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303239-1G OR303239-500MG
APOSOR303239-1GEA 0 EUR
APOSOR303239-1G APOSOR303239-500MG
2-Oxo-5-(pyridin-4-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
2-Oxo-5-(pyridin-4-yl)-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₈N₂O₃
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23697510
Núm. CAS: 62749-61-5