Methyl 2-(cyclohexylamino)-5-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303242-1G OR303242-500MG
APOSOR303242-1GEA 180 EUR
APOSOR303242-1G APOSOR303242-500MG
Methyl 2-(cyclohexylamino)-5-nitrobenzoate
Methyl 2-(cyclohexylamino)-5-nitrobenzoate
Formula: C₁₄H₁₈N₂O₄
Pto. de fusión: 132…134 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23989316
Núm. CAS: 83909-56-2