1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR303246-1G OR303246-500MG
APOSOR303246-1GEA 0 EUR
APOSOR303246-1G APOSOR303246-500MG
1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
1-Phenyl-5-(pyridin-2-yl)-1,2-dihydropyridin-2-one
Formula: C₁₆H₁₂N₂O
Pto. de fusión: 158 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21607393
Núm. CAS: 381725-50-4