6-Bromo-7-ethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR303248-1G OR303248-500MG
APOSOR303248-1GEA 336 EUR
APOSOR303248-1G APOSOR303248-500MG
6-Bromo-7-ethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-7-ethoxy-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Formula: C₁₁H₁₂BrNO₂
MW: 270,122 g/mol
Pto. de fusión: 176…178 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24038186
Núm. CAS: 1392223-87-8