6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol
Proveedor: Apollo Scientific
OR303249-1G OR303249-500MG
APOSOR303249-1GEA 1070 EUR
APOSOR303249-1G APOSOR303249-500MG
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol
6-Bromo-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-ol
Formula: C₉H₁₀BrNO
MW: 228,086 g/mol
Pto. de fusión: 76…78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22035582
Núm. CAS: 1367949-76-5