6-Bromo-7-ethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR303251-1G OR303251-500MG
APOSOR303251-1GEA 538 EUR
APOSOR303251-1G APOSOR303251-500MG
6-Bromo-7-ethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
6-Bromo-7-ethoxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-2-one
Formula: C₁₂H₁₄BrNO₂
MW: 284,149 g/mol
Pto. de fusión: 122…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24038187
Núm. CAS: 1392223-84-5