2-Bromo-2-methyl-1-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR303261-1G OR303261-500MG
APOSOR303261-1GEA 538 EUR
APOSOR303261-1G APOSOR303261-500MG
2-Bromo-2-methyl-1-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one
2-Bromo-2-methyl-1-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-one
Formula: C₈H₁₄BrNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16489085
Núm. CAS: 1225773-74-9