Methyl 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303263-500MG OR303263-1G
APOSOR303263-500MGEA 336 EUR
APOSOR303263-500MG APOSOR303263-1G
Methyl 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl 6-{4-[(tert-butoxy)carbonyl]piperazin-1-yl}-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₁₅H₂₀Cl₂N₄O₄
Pto. de fusión: 123…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24447578
Núm. CAS: 1432896-19-9