Methyl 6-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}amino)-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
OR303264-1G OR303264-500MG
APOSOR303264-1GEA 538 EUR
APOSOR303264-1G APOSOR303264-500MG
Methyl 6-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}amino)-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Methyl 6-({[(tert-butoxy)carbonyl]amino}amino)-2,5-dichloropyrimidine-4-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₄Cl₂N₄O₄
MW: 337,159 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24447579
Núm. CAS: 1432892-68-6