N'-[(1E)-(4-Amino-6-chloropyrimidin-5-yl)methylidene](tert-butoxy)carbohydrazide
Proveedor: Apollo Scientific
OR303265-1G OR303265-500MG
APOSOR303265-1GEA 538 EUR
APOSOR303265-1G APOSOR303265-500MG
N'-[(1E)-(4-Amino-6-chloropyrimidin-5-yl)methylidene](tert-butoxy)carbohydrazide
N'-[(1E)-(4-Amino-6-chloropyrimidin-5-yl)methylidene](tert-butoxy)carbohydrazide
Formula: C₁₀H₁₄ClN₅O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24447580
Núm. CAS: 1432903-09-7