6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Bromo-1-methyl-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one, 6-Bromo-1-methyl-2-oxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
OR303274-1G
OR303274-5G
APOSOR303274-1GEA
102
EUR
APOSOR303274-1G
APOSOR303274-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
6-Bromo-3,4-dihydro-1-methylquinolin-2(1H)-one
Formula:
C₁₀H₁₀BrNO MW: 240,097 g/mol Pto. de fusión: 81…83 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18266837 Núm. CAS: 1092523-03-9 |