5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-(tert-Butyl)-1H-imidazole-4-carbaldehyde
OR303275-500MG OR303275-1G OR303275-250MG
APOSOR303275-500MGEA 71.2 EUR
APOSOR303275-500MG APOSOR303275-1G APOSOR303275-250MG
5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde 95%
5-tert-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₂N₂O
Pto. de fusión: 122…124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14583325
Núm. CAS: 714273-83-3