5-Acetyl-2,3-dichloropyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dichloro-5-ethanoylpyridine, 1-(5,6-Dichloropyridin-3-yl)ethanone, 1-(5,6-Dichloropyridin-3-yl)ethan-1-one
OR303284-1G
APOSOR303284-1GEA 69.6 EUR
APOSOR303284-1G
5-Acetyl-2,3-dichloropyridine 95%
5-Acetyl-2,3-dichloropyridine
Formula: C₇H₅Cl₂NO
MW: 190,027 g/mol
Pto. de fusión: 85…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10697703
Núm. CAS: 120800-05-7