2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR303300-1G
OR303300-500MG
APOSOR303300-1GEA
180
EUR
APOSOR303300-1G
APOSOR303300-500MG
2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
2,6-Dimethylbenzo[1,2-d:4,5-d']bis[1,3]thiazole
Formula:
C₁₀H₈N₂S₂ MW: 220,314 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07161751 Núm. CAS: 13399-12-7 |