3,6-Dibromo-9-butyl-9H-carbazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303301-1G OR303301-500MG
APOSOR303301-1GEA 180 EUR
APOSOR303301-1G APOSOR303301-500MG
3,6-Dibromo-9-butyl-9H-carbazole
3,6-Dibromo-9-butyl-9H-carbazole
Formula: C₁₆H₁₅Br₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22052128
Núm. CAS: 121602-03-7