2,2,4,4,5,5,7,7-Octamethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane
Proveedor: Apollo Scientific
OR303302-1G OR303302-500MG
APOSOR303302-1GEA 180 EUR
APOSOR303302-1G APOSOR303302-500MG
2,2,4,4,5,5,7,7-Octamethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane
2,2,4,4,5,5,7,7-Octamethyl-3,6-dioxa-2,7-disilaoctane
Formula: C₁₂H₃₀O₂Si₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13190609
Núm. CAS: 6730-96-7