N-[(1S)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR303303-1G OR303303-500MG
APOSOR303303-1GEA 125 EUR
APOSOR303303-1G APOSOR303303-500MG
N-[(1S)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
N-[(1S)-1-Phenylethyl]hydroxylamine oxalic acid
Formula: C₈H₁₁NO·C₂H₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12545903
Núm. CAS: 78798-33-1