(2S,3S)-3-[(2-Chlorophenyl)carbamoyl]-2,3-dihydroxypropanoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR303304-500MG OR303304-5G OR303304-1G
APOSOR303304-500MGEA 112 EUR
APOSOR303304-500MG APOSOR303304-5G APOSOR303304-1G
(2S,3S)-3-[(2-Chlorophenyl)carbamoyl]-2,3-dihydroxypropanoic acid
(2S,3S)-3-[(2-Chlorophenyl)carbamoyl]-2,3-dihydroxypropanoic acid
Formula: C₁₀H₁₀ClNO₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25368745
Núm. CAS: 17447-41-5