5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR303307-1G OR303307-500MG
APOSOR303307-1GEA 671 EUR
APOSOR303307-1G APOSOR303307-500MG
5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
5-Methyl-2-nitropyridin-3-ol
Formula: C₆H₆N₂O₃
Pto. de fusión: 133…135 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13181711
Núm. CAS: 15128-88-8