3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Carboxy-3,4-dihydro-2H-pyran
OR303311-25G
APOSOR303311-25GEA 84.1 EUR
APOSOR303311-25G
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylic acid 98%
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₈O₃
MW: 128,126 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203171
Núm. CAS: 40915-37-5