3-(3-Chloropropoxy)-4-methoxybenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
OR303312-1G OR303312-500MG
APOSOR303312-1GEA 270 EUR
APOSOR303312-1G APOSOR303312-500MG
3-(3-Chloropropoxy)-4-methoxybenzaldehyde
3-(3-Chloropropoxy)-4-methoxybenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₃ClO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25368746
Núm. CAS: 929683-54-5